Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Hydrochlorid, molekularbiologische Qualität Artikelnummer.: 15430467
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Hydrochlorid, molekularbiologische Qualität
Artikelnummer. 15430467
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15430467
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65661.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein Proteindenaturierungsmittel
Guanidine hydrochloride is used for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary. Guanidine hydrochloride is used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanidin-Hydrochlorid wird für die Denaturierung und anschließende Rückfaltung von Proteinen verwendet. Dieser starke Denaturant kann unlösliche oder denaturierte Proteine wie Einschlusskörper lösen. Er kann als erster Schritt bei der Rückfaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form verwendet werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) können ebenfalls erforderlich sein. Guanidinhydrochlorid wird in der RNA-Isolierung verwendet, um Nukleoproteine zu dissoziieren und RNase zu hemmen.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
MDL-Nummer MFCD00013026
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidine hydrochloride
Schmelzpunkt 178°C to 185°C
Farbe Weiß
Dichte 1.34
Menge 100 g
Beilstein 3591990
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 144562
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Formelmasse 95.53
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ08L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberJ65661.22,J65661.36
ChargennummerX15K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberJ65661.22,J65661.36
ChargennummerR10K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog NumberJ65661.22,J65661.36
ChargennummerM24K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog NumberJ65661.22,J65661.36
ChargennummerU06G001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberJ65661.22,J65661.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Hydrochlorid, molekularbiologische Qualität >