Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidinhydrochlorid, 99+ %
Beschreibung
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized to synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Guanidin-Hydrochlorid wird zur Reinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet. Es kann als Arzneimittel, als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese und in Farbstoffen verwendet werden. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Sulfadiazin, einem wichtigen Rohstoff für Sulfamethyldiazin, Sulfamethazin und Folsäure. Es wird zur Synthese von 2-Aminopyrimidin, 2-Amino-6-Methylpyrimidin und 2-Amino -4,6-Dimethylpyrimidin verwendet. Es wird auch bei der RNA-Isolierung verwendet, um Nukleoproteine zu dissoziieren und RNase zu hemmen.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser. Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kann bei Lagerung agglomerieren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Guanidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 185°C to 188°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.344 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 3591990 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,4562 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water;Soluble in water and ethanol. |
Formelmasse | 95.53 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Q08L031 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60786.A1,J60786.22,J60786.36 |
X15K002 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | J60786.22,J60786.A1,J60786.36 |
R10K036 | Analysenzertifikat | 17/05/2024 | J60786.22,J60786.A1,J60786.36 |
M24K006 | Analysenzertifikat | 31/01/2024 | J60786.22,J60786.A1,J60786.36 |
W27J008 | Analysenzertifikat | 06/10/2023 | J60786.22,J60786.A1,J60786.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Guanidine hydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine, hydrochloride