Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Guanethidine sulfate |
Konzentration | 97.5% to 102.5% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Farbe | Weiß bis hellbeige |
Analysenzertifikat | Available |
Concentration or Composition Notes | Titration mit HClO4 |
Physikalische Form | Kristallines Pulver/Kristalle |
Formelmasse | 296.39 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458379 | Analysenzertifikat | 11/12/2023 | 468622500,468620010 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur