Learn More
Cytiva GSTrap™ FF-Säulen: 7 x 25 mm
Reinigt GST-getaggte Proteine in einem Schritt
207.00 CHF - 424.00 CHF
Spezifikation
Säulenbettvolumen | 1 ml |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,27 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
Beschreibung | GSTrap FF-Säulen sind vorgepackte Glutathion-Sepharose-Fast Flow-Säulen für die schnelle, bequeme Aufreinigung Glutathion-S-Transferase(GST)-getaggter Proteine in einem Schritt. |
Flussrate | < 4 ml/min. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10646125
|
Cytiva
17-5130-01 |
5 x 1 ml |
424.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10248704
|
Cytiva
17-5130-02 |
2 x 1 ml |
207.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion der extrahierten Proteine
- Vorgepackt mit Glutathion-Sepharose™-Medien
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Bettabmessungen: 7 × 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
- Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
- Ligand: Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker-Arm
- Bindungsvermögen: > 10 mg/ml
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
Spezifikation
1 ml | |
7 mm | |
< 4 ml/min. | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
90 μm | |
Vorgepackte Säule |
0,27 in. | |
GSTrap FF-Säulen sind vorgepackte Glutathion-Sepharose-Fast Flow-Säulen für die schnelle, bequeme Aufreinigung Glutathion-S-Transferase(GST)-getaggter Proteine in einem Schritt. | |
Polypropylen | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
Zur Aufreinigung GST-getaggter Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion-S-Tranferasen oder glutathionabhängigen Proteinen und zur Herstellung zytoplasmatischer Extrakte | |
Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- GSTrap 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol