Learn More
Cytiva GSTrap™ FF-Säulen: 7 x 25 mm
Reinigt GST-getaggte Proteine in einem Schritt
Marke:  Cytiva 17-5130-02
196.65 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10248704
  • 207.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion der extrahierten Proteine
  • Vorgepackt mit Glutathion-Sepharose™-Medien
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Bettabmessungen: 7 × 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
Medien
  • Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
  • Ligand: Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker-Arm
  • Bindungsvermögen: > 10 mg/ml
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
7 mm
< 4 ml/min.
3 bis 12
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
90 μm
Zur Aufreinigung GST-getaggter Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion-S-Tranferasen oder glutathionabhängigen Proteinen und zur Herstellung zytoplasmatischer Extrakte
Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker
0,27 in.
GSTrap FF-Säulen sind vorgepackte Glutathion-Sepharose-Fast Flow-Säulen für die schnelle, bequeme Aufreinigung Glutathion-S-Transferase(GST)-getaggter Proteine in einem Schritt.
Polypropylen
4 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
2 x 1 ml
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • GSTrap 1 ml, 2 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol