Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B vorgepackte Säulen: 7 x 25 mm
Zur praktischen, leistungsstarken Reinigung von Glutathion-S-Transferase(GST)-getaggten Proteinen in einem Schritt. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ 4B vorgepackte Säulen: 7 x 25 mm sind mit Glutathione Sepharose™ 4B vorgepackt
97.90 CHF - 405.00 CHF
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,27 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Beschreibung GSTrap4 B-Säulen sind vorverpackte Glutathion-Sepharose 4B-Säulen für die bequeme, hochgradig leistungsfähige, aus einem Schritt bestehende Aufreinigung Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine.
Flussrate < 4 ml/min.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10208614
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4017-45
5 x 1 ml 90 μm
405.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15107956
Unterlagen ansehen
Cytiva
29048609
1 mL 45 bis 165 μm
97.90 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Glutathion Sepharose™ 4B-Medien, die über einen Glutathion-Liganden in Verbindung mit4 %iger Agarose verfügen
  • Kann mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographie-System im ¨A¨KTA-Design verwendet werden
  • Reinigt GST-getaggte Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medien
  • Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
  • Bindungsvermögen: >25 mg Pferdeleber-GST/ml
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 13
1 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
7 mm
< 4 ml/min.
4 bis 13
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
GSTrap 4B-Säulen dienen zur Aufreinigung GST-getaggter Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion-S-Transferasen bzw. Glutathion-abhängigen Proteinen. Milde Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion.
Glutathion
0,27 in.
GSTrap4 B-Säulen sind vorverpackte Glutathion-Sepharose 4B-Säulen für die bequeme, hochgradig leistungsfähige, aus einem Schritt bestehende Aufreinigung Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine.
Polypropylen
4 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Vorgepackte Säule
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Gstrap 4B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol