Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B vorgepackte Säulen: 7 x 25 mm
Zur praktischen, leistungsstarken Reinigung von Glutathion-S-Transferase(GST)-getaggten Proteinen in einem Schritt. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ 4B vorgepackte Säulen: 7 x 25 mm sind mit Glutathione Sepharose™ 4B vorgepackt
Marke:  Cytiva 29048609
93.01 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15107956
  • 97.90 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Glutathion Sepharose™ 4B-Medien, die über einen Glutathion-Liganden in Verbindung mit4 %iger Agarose verfügen
  • Kann mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographie-System im ¨A¨KTA-Design verwendet werden
  • Reinigt GST-getaggte Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medien
  • Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
  • Bindungsvermögen: >25 mg Pferdeleber-GST/ml
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 13
1 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
7 mm
<4 mL/min.
4 bis 13
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
45 bis 165 μm
GSTrap 4B-Säulen dienen zur Aufreinigung GST-getaggter Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion-S-Transferasen bzw. Glutathion-abhängigen Proteinen. Milde Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion.
Glutathion
0,27 in.
GSTrap4 B-Säulen sind vorverpackte Glutathion-Sepharose 4B-Säulen für die bequeme, hochgradig leistungsfähige, aus einem Schritt bestehende Aufreinigung Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggter Proteine.
Polypropylen
4 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
1 mL
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • GSTrap 4B 1 ml, 1 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.