Learn More
Thermo Scientific™ GSK2801, 95 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | GSK2801 |
CAS | 1619994-68-1 |
Synonym | 1-(7-(2-Methylsulfonylphenyl)-4-Propoxy-1-aza-bicyclo[4.3.0 ] nona-2,4,6,8-Tetraen-9-yl)-Ethanon |
Menge | 100 mg |
Summenformel | C20 H21 N O4 S |
Formelmasse | 371,45 |
Physikalische Form | Fest |
Produkttyp | Reagenz |
Reinheit | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GSK2801, 95 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur