Learn More
Thermo Scientific™ GSK-J4 Hydrochlorid, 95 %
Marke:  Thermo Scientific™ 468001000
837.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17101136
  • 842.00 CHF / 100 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Spezifikation
GSK-J4 Hydrochlorid
Ethyl 3-((6-(4,5-dihydro-1 H-benzo[d]azepin-3(2 H)-yl)-2-(Pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)propanoat Hydrochlorid
C24 H27 N5 O2. H Cl
Fest
95%
1797983-09-5
100 mg
453,96
Reagenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2020 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GSK-J4 Hydrochlorid, 95 % > 100 mg