Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 319347A
Potent and selective IKKε inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5672/10
Artikelnummer. 18741348
  • 355.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GSK 319347A is a potent and selective IKKε inhibitor (pIC50 = 7.4). Exhibits >100-fold selectivity for IKKε over IKKα IKKβ, and a range of other kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hemmstoff
862812-98-4
469.53g/mol
IkB Kinase Inhibitors
IkB Kinase
C22H19N3O5S2
Store at -20°C
10 mg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ GSK 319347A > 10mg
Nur für Forschungszwecke