missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ GSK 2830371

Potent and selective allosteric inhibitor of Wip1 phosphatase

318.00 CHF

Spezifikation

Reinheit >98%
Produkttyp GSK 2830371
Molekulargewicht 461.02
Hemmstoffe GSK 2830371
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18762978
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5140/10
10 mg
318.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective allosteric inhibitor of Wip1 phosphatase (IC50 = 6 nM). Exhibits selectivity for Wip1 over 21 other phosphatases. Increases phosphorylation of Wip1 substrates, including p53, Chk2, H2AX and ATM. Attenuates tumor cell growth in a variety of lymphoid cell lines. Also inhibits lymphoma xenograft growth in vivo. Potentiates growth inhibitory effects of MDM2 inhibition in cancer cell lines in a p53-dependent manner. Orally bioavailable.
Spezifikation

Spezifikation

>98%
GSK 2830371
461.02
GSK 2830371
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt