Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2830371
Potent and selective allosteric inhibitor of Wip1 phosphatase
Marke:  Tocris Bioscience™ 5140/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18762978
  • 318.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GSK 2830371 is a potent and selective allosteric inhibitor of Wip1 phosphatase (IC50 = 6 nM). Exhibits selectivity for Wip1 over 21 other phosphatases. Increases phosphorylation of Wip1 substrates, including p53, Chk2, H2AX and ATM. Attenuates tumor cell growth in a variety of lymphoid cell lines. Also inhibits lymphoma xenograft growth in vivo. Potentiates growth inhibitory effects of MDM2 inhibition in cancer cell lines in a p53-dependent manner. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
GSK 2830371
GSK 2830371
10 mg
461.02
Nur für Forschungszwecke