Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 1562590 hydrochloride
High affinity, selective urotensin II (UT) receptor antagonist
416.00 CHF - 1660.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp GSK 1562590 hydrochloride
Molekulargewicht 617.95
Hemmstoffe GSK 1562590 hydrochloride
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18776139
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5110/50
50 mg
1660.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18785919
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5110/10
10 mg
416.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High affinity and selective urotensin II (UT) receptor antagonist (pKi values are 9.14, 9.28, 9.34, 9.64 and 9.66 at monkey, human, mouse, cat and rat recombinant receptors respectively). Exhibits selectivity for UT receptors over a range of GPCRs, ion channels, enzymes and neurotransmitter transporters. Supresses human urotensin-II (hU-II)-induced contraction of isolated rat aorta in vitro and ex vivo. Inhibits the hU-II-induced increase in mean blood pressure in vivo. Orally active.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
GSK 1562590 hydrochloride
617.95
GSK 1562590 hydrochloride
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ GSK 1562590 hydrochloride