Learn More
GSK 0660, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | GSK 0660 |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 418.49 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GSK 0660, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur