Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Separates Reagenz für Gruppe B
Microgen Bioproducts separates Reagenz für Gruppe B
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts M47BCE
Artikelnummer. 17353201
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht die schnelle Gruppenbestimmung von Streptococcus A, B, C, D, F und G.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Separates Reagenz für Gruppe B > Separates Reagenz für Gruppe B