Learn More
Standardlösung 1 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
204.00 CHF - 406.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1 |
---|---|
Konzentration | Matrix: 5% HNO3 |
MDL-Nummer | MFCD02091711 |
UN-Nummer | UN3264 |
Güte | Specpure™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11354267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036740.AE |
100 mL |
204.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11465190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036740.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1 | |
MFCD02091711 | |
Specpure™ |
Matrix: 5% HNO3 | |
UN3264 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen