Learn More
Standardlösung 1 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036740.AP
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1 | |
500 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |
Matrix: 5% HNO3 | |
MFCD02091711 | |
Specpure™ |