Learn More
Standardlösung 2 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036745.AE
This item is not returnable.
View return policy
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 | |
100 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |
Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid | |
MFCD02091712 | |
Specpure™ |