Learn More
Standardlösung 2 zur Verschmutzung von Grund- & Abwasser, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
99.90 CHF - 242.75 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 |
---|---|
Konzentration | Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid |
MDL-Nummer | MFCD02091712 |
UN-Nummer | UN3264 |
Güte | Specpure™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11374267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036745.AE |
100 mL |
99.90 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11485190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036745.AP |
500 mL |
242.75 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 | |
MFCD02091712 | |
Specpure™ |
Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid | |
UN3264 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only