Learn More
Brand™ Schliffmanschetten
Hergestellt aus PTFE. BRAND™ Schliffmanschetten bieten eine perfekte Passform ohne überstehenden Griffbund. Dies vereinfacht die Verwendung von Schliffklemmen. Die Abdichtung ohne Schlifffett verhindert eine Verunreinigung der Probe. Hervorragende chemische Beständigkeit bei Betriebstemperaturen von -200 bis 260 °C.
Marke:  Brand™ 51422
36.20 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12055332
  • 41.34 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus PTFE.
  • Keine Kontamination der Proben durch Versiegelung ohne Schmiermittel.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit bei Betriebstemperaturen von -200 bis 260 °C.
  • Dünnwandige Hülsen (0.05 mm dick) für passgenauen Sitz ohne erhöhten Platzbedarf.
  • Verbindungsgelenke ohne vorstehenden Rand ermöglichen einfachere Verwendung von Gelenkklemmen.
  • Zahlreiche Anwendungen, einschließlich Vakuum bis 0.1 mbar für Rotationsverdampfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsklemmen
Schliffmanschetten
–200 bis 260 °C
NS 29/32
PTFE
10/Packung
0.05 mm
Name des Produkts
Brand™ Schliffmanschetten > Größe:NS 29/32