Learn More
Notrax Gripper Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Lengthwise Corrugated Rib Pattern
Notrax Gripper Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
55.00 CHF - 146.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17752098
|
Notrax
413S0023GY |
91 x 60 cm |
55.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17772098
|
Notrax
413S0035GY |
150 x 91 cm |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17792088
|
Notrax
413C0024GY |
1830 x 60 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
17712098
|
Notrax
413C0036GY |
1830 x 91 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
17732098
|
Notrax
413C0048GY |
1830 x 122 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Lengthwise corrugated rib pattern for sure footing
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Grau | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Gripper Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Lengthwise Corrugated Rib Pattern