Learn More
SPEX Certiprep™ Mahlfläschchenset aus Edelstahl
Zum Schleifen von harten Proben wie Knochen und Leiterplatten
Marke:  SPEX Certiprep™ 6781S
Artikelnummer. 12584316
  • 774.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht zur Verwendung bei Kontakt mit Kunststoff empfohlen.
  • Das Set enthält einen Edelstahlschlagkörper, einen Mittelzylinder aus Edelstahl, zwei Endstopfen und ein Paket mit10 O-Ringen.
  • Probenschleifkapazität von 0,1 Gramm bis 5,0 Gramm.
Spezifikation
Spezifikation
Tiefkühlmühlen
Edelstahl
0,1 bis 0,5 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SPEX Certiprep™ Mahlfläschchenset aus Edelstahl >