Learn More
IKA™ Mahlbecher
Marke:  IKA™ 0002983100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10163331
  • 505.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Edelstahlschläger kann bis Mohshärte 6 eingesetzt werden.
Optional kann der Mahlbecher mit 250mL Nutzvolumen verwendet werden
Der Einfülltrichter A 11.7 vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Typ: Ersatzmahlbecher A 11.5 aus Tefzel mit Edelstahlinlet, Nutzvolumen 80mL (im Lieferumfang)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkammer
Kompatibel mit A11 analytischer Grundmühle
Edelstahleinlass:
80 mL
Glasfaserverstärktes ETFE
Gehäuse A11.5
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Mahlbecher > Kapazität: 80 ml