Learn More
Grieß'sches Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Brand: Thermo Scientific Acros 328670500
91.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Griess Reagent | |
MFCD00240366 | |
Kunststoffflasche | |
50 mL |
Farblos bis Pink | |
1.0300g/mL | |
Passes (for determination of nitrite in biological media) | |
Lösung |
Safety and Handling
- Griess Reagent
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.