Learn More
Tenak™ Gittertrennwände
Die Tenak™ Gitterunterteilungen lassen sich in Kryoboxen einschieben und erleichtern so die Organisation und Entnahme von Proben. Die Boxen und Gitter eignen sich zur Aufnahme von Gewebe in Probenaufbewahrungsröhrchen verschiedenster Größen und Durchmesser.
Marke:  Tenak™ TE22674
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15290614
  • 48.00 CHF / 36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
Spezifikation
Spezifikation
Pappe
Gittertrennwand
32 mm (Boxen)
36 Packung
Quadratisch
Für 32 mm-Boxen
9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13,75 mm)
22 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Gittertrennwände > Aufnahmevermögen: 9 x 9 Zellen mit <13,75 mm Außendurchmesser Fläschchen; Höhe: 22 mm