Learn More
Tenak™ Gittertrennwände
Die Tenak™ Gitterunterteilungen lassen sich in Kryoboxen einschieben und erleichtern so die Organisation und Entnahme von Proben. Die Boxen und Gitter eignen sich zur Aufnahme von Gewebe in Probenaufbewahrungsröhrchen verschiedenster Größen und Durchmesser.
Marke:  Tenak™ TE22687
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15260624
  • 43.50 CHF / 36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
Spezifikation
Spezifikation
Pappe
Gittertrennwand
50 mm (Boxen)
36 Packung
Quadratisch
Für 50 mm-Boxen
6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 21 mm) und 50 mm Schachteln
30 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Gittertrennwände > Aufnahmevermögen: 6 x 6 Zellen mit <21 mm Außendurchmesser Fläschchen, für 50 mm-Boxen; 30 mm