Learn More
Tenak™ Gittertrennwände
Die Tenak™ Gitterunterteilungen lassen sich in Kryoboxen einschieben und erleichtern so die Organisation und Entnahme von Proben. Die Boxen und Gitter eignen sich zur Aufnahme von Gewebe in Probenaufbewahrungsröhrchen verschiedenster Größen und Durchmesser.
Marke: Tenak™ TE22106
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- Temperaturbeständig bis -80°C
Spezifikation
Pappe | |
Gittertrennwand | |
50 mm (Boxen) | |
36 Packung |
Quadratisch | |
Für 50 mm-Boxen | |
7 (7 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 17 mm) | |
30 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Gittertrennwände > Aufnahmevermögen: 7 x 7 Zellen mit <17 mm Außendurchmesser Fläschchen; Höhe: 30 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur