Learn More
Tenak™ Gittertrennwände
Die Tenak™ Gitterunterteilungen lassen sich in Kryoboxen einschieben und erleichtern so die Organisation und Entnahme von Proben. Die Boxen und Gitter eignen sich zur Aufnahme von Gewebe in Probenaufbewahrungsröhrchen verschiedenster Größen und Durchmesser.
Marke:  Tenak™ TE22683
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15200464
  • 50.30 CHF / 36 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
Spezifikation
Spezifikation
Pappe
Gittertrennwand
50 mm (Boxen)
36 Packung
Quadratisch
Für 50 mm-Boxen
10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser)
30 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Gittertrennwände > Aufnahmevermögen: 10 x 10 Zellen mit <12,25 mm Außendurchmesser Fläschchen; Höhe: 30 mm