Learn More
Tenak™ Gittertrennwände
Die Tenak™ Gitterunterteilungen lassen sich in Kryoboxen einschieben und erleichtern so die Organisation und Entnahme von Proben. Die Boxen und Gitter eignen sich zur Aufnahme von Gewebe in Probenaufbewahrungsröhrchen verschiedenster Größen und Durchmesser.
Marke: Tenak™ TE22684
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- Temperaturbeständig bis -80°C
Spezifikation
Cardboard | |
Gittertrennwand | |
50 mm (Boxen) | |
36 Packung |
Quadratisch | |
Für 50 mm-Boxen | |
9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13,75 mm) | |
30 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Gittertrennwände > Aufnahmevermögen: 9 x 9 Zellen mit <13,75 mm Außendurchmesser Fläschchen; Höhe: 30 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur