Learn More
Greiner Bio-One Serumröhrchen mit Gerinnungsaktivator
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
Marke:  Greiner Bio-One 454204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15412540
  • 371.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
  • Beschichtet mit mikronisierten Kieselsäurepartikeln, die die Gerinnung aktivieren, wenn die Rohre vorsichtig umgedreht werden
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
  • Pädiatrie-Röhrchen mit weißen Ringen zur schnellen Identifikation
  • Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
  • Nicht schraubbare Kappen können beliebig oft entfernt und ausgetauscht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopische Silikapartikel
Nicht geriffelte Abziehkappe
Rot mit schwarzem Ring
Kunststoff
4 mL
75 mm
Name des Produkts
Greiner Bio-One Serumröhrchen mit Gerinnungsaktivator > With Clot Activator;13 x 75mm; Cap: Red with black ring; Closure: Non-ridged pull cap; Volume: 4mL