Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Kräftige, gut ablesbare Anzeige der Messwerte. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchende Thermometer mit grüner Alkoholfüllung sind aus gegossenem, nicht gewalztem Glas konstruiert, um eine höhere Bruchsicherheit zu gewährleisten. Mit integrierter Blase und verstärkter Rührspitze.
2.75 CHF - 3.00 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Thermometerfüllung | Grüner Spiritus |
Produkttyp | Laborthermometer |
Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12444080
|
Brannan™
46/323/5 |
200 mm | 15,8 g |
2.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12379349
|
Brannan™
46/303/5 |
300 mm | 24.2 g |
3.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Liefert lebendige, leicht ablesbare Messergebnisse. Das Brannan™ Initial™ Einstechthermometer mit grüner Spiritusfüllung ist mit einer formlosen, nicht rollbaren Glasvorrichtung ausgestattet, um Bruchschäden zu verhindern. Integrierter Kolben mit verstärkter Rührspitze.
- Grünes Kerosin ist mit Wasser mischbar
- Grüne, mischbare Flüssigkeit für leuchtende, leicht ablesbare Messwerte
- Die nicht rollende Eigenschaft des Geräts aus gegossenem Glas hilft, ein Zerbrechen zu vermeiden
- Integraler Balg mit verstärkter Rührspitze
- Wiederverwertbar
- Ideal für den Gebrauch in der Lehre geeignet
Spezifikation
Glas | |
Laborthermometer | |
-10 °C | |
±1,5 bei 35 °C | |
76 mm |
Grüner Spiritus | |
110 °C | |
– 10 bis 110 °C | |
1 °C |