Learn More
Deutsch Neumann™ Distanzstücke aus Naturkautschuk, grau
Optimal für allgemeine Laboranwendungen geeignet. Deutsch Neumann™ Graue Abstandhalter aus Gummi zum Filtern (GUKO) werden aus Naturkautschuk gefertigt.
1.30 CHF - 12.60 CHF
Spezifikation
Farbe Grau
Material Naturkautschuk
Typ Abstandshalter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Boden Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Boden Preis Menge & Verfügbarkeit  
10068010
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
2010051
53 mm
1.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10420621
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
2010171
78 mm
9.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10119760
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
2010181
89 mm
12.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durometer 40 Shore A
  • Ausgezeichnete Flexibilität bei Kälte
  • Hohe Zugfestigkeit und Elastizität
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Naturkautschuk
Abstandshalter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Distanzstücke aus Naturkautschuk, grau