Learn More
Kik-Step KIK-STEP STOOL, GRAY
Use the Steel Step Stool with Nonskid Tread to reach what you need safely.
Marke: Kik-Step 09252-00
265.05 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kik-Step™ step stools support up to 500 lb. (226.8 kg).
- Three casters let you move the stool.
- When you step onto the stool, the casters retract, and the base grabs the floor securely.
- Safety treads of platforms provide sure footing.
Spezifikation
Grau | |
397 mm | |
356 mm | |
Je 1 | |
226.8 kg | |
Tritthocker |
15.6 in. | |
14 in. | |
14 in. | |
500 lb. | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kik-Step KIK-STEP STOOL, GRAY > Durchmesser:397mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur