Learn More
IBA Lifesciences Gravity Flow Superflow™ XT Säule
IBA GmbH™ Gravity Flow Superflow™ XT Säule für die Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt und mit hoher Affinität und unübertroffener Reinheit.
Marke:  IBA Lifesciences 2-4014-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15573077
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur effizienten Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss
  • Strep-Tactin™ XT hat eine höhere Affinität für Strep-tag™- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteine als herkömmliches Strep-Tactin™
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 5.7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Spezifikation
1 x 10 ml
1 Säule
Proteinaufreinigung
Schwerkraftfluss-Säule
Name des Produkts
IBA Lifesciences Gravity Flow Superflow™ XT Säule > Fassungsvermögen: 1 x 10 ml
Nur für Forschungszwecke.