Learn More
Fisherbrand™ Mikrobiologischer Inkubator mit Schwerkraftkonvektion
Digitale Steuerung
2745.00 CHF - 3830.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 25 kg
Kammermaterial Acero inoxidable
Convection Type Schwerkraft
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895901
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50155066
75 L
2745.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15815911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50155068
117 L
3220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15835911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50155070
194 L
3830.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Digitale Steuerung
  • Schwerkraftkonvektion
  • Innere Glastür für eine gute Sicht auf die Proben
  • Übertemperaturschutz
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Schnittstelle serienmäßig
  • Stapelbar
  • Einfach zu entfernende Einlegebodenhalterungen und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
  • Zwei Lochblech-Einlegeböden aus Edelstahl sind im Lieferumfang enthalten
  • Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
  • CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
25 kg
Schwerkraft
2
Umgebungstemperatur + 7 bis 75 °C
Digital
±0,8 °C bei 37 °C
230 V, 50/60 Hz
Acero inoxidable
Edelstahl
UK und EU
Mikrobiologischer Inkubator
±0,3 °C bei 37 °C
Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrobiologischer Inkubator mit Schwerkraftkonvektion