Learn More
Graphitstab, 6.15 mm (0.242 Zoll) DM x 152 mm (6 in) Länge, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15403735
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Graphitstab, 6.15 mm (0.242 Zoll) DM x 152 mm (6 in) Länge, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403735
50 Pc., 50 Stück
Click to view available options
Menge:
50 Pc.
Packungsgröße:
50 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15403735
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040767.KD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite rod
Namenshinweis 6.15mm (0.242 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
Hinweise zur Reinheitsqualität SPK grade, ultra 'F' purity
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00144065
Menge 50 Pc.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in molten nickel.
Reinheit (%) 99.9995%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS05K074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Artikelnummer040767.KD
ChargennummerU08J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Artikelnummer040767.KD
ChargennummerN10H083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer040767.KD
ChargennummerC29Z011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer040767.KD
ChargennummerR17F044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040767.KD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Graphitstab, 6.15 mm (0.242 Zoll) DM x 152 mm (6 in) Länge, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >