Learn More
Graphitstab, 3.05 mm (0.12 Zoll) DM x 305 mm (12 in) Länge, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040765.KM
247.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Graphite rod is used in computer brushes, anodes, arc lamps, carbon coating, cathode ray tubes, and moderator in nuclear piles. It is used for high-temperature crucibles, as a lubricant and in lead pencils. Graphite rod coated with Th(IV), plays an useful application for ion selective electrode based on thorium oxinate complex. It is also essential for the preparation of lead(II)-selective PVC-coated graphite rod electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Kommunatorbürsten, Anoden, Lichtbogenlampen, Kohlebeschichtung, Kathodenstrahlröhren, Moderator in Atomstapeln
Spezifikation
Graphite rod | |
AGKSP grade, ultra 'F' purity | |
MFCD00144065 | |
Insoluble in water. Soluble in molten nickel. |
3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long | |
(Metallbasis) | |
25 Pc. | |
99.9995% |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07A007 | Analysenzertifikat | 12/03/2025 | 040766.KD,040765.KN,040765.KM |
T30K011 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | 040765.KN,040765.KM |
U14J025 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 040765.KN,040765.KM |
R16I017 | Analysenzertifikat | 09/06/2022 | 040766.KD,040765.KN,040765.KM |
P13D031 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040766.KD,040765.KN,040765.KM |