Learn More
Graphitpulver, synthetisch, -20+100-Gewebe, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11315077
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Graphitpulver, synthetisch, -20+100-Gewebe, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315077
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11315077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040769.A1
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Graphite powder is basically used for casting, polishing purposes and molding. It is also used in pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes and moderator in nuclear piles. It is used in the preparation of single sheet graphene nanoflakes and graphite based magneto rheological elastomers. It is also employed as a free standing film like cantilever sensor in piezoelectric device and additionally used as a catalyst for wet peroxide oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite powder
Namenshinweis Synthetic
Farbe Schwarz
Netzgröße −20+100 Mesh
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT01K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number040769.30,040769.A1
ChargennummerS05J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 Catalog Number040769.A1
ChargennummerZ31H003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040769.30,040769.A1
ChargennummerD30M08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040769.30,040769.A1
ChargennummerK29K12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040769.30,040769.A1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Graphite powder, synthetic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Graphite
Name des Produkts
Graphitpulver, synthetisch, -20+100-Gewebe, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >