Learn More
Graphitpulver, naturfarben, hochrein, -200 Mesh, 99.9995% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416055
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Graphitpulver, naturfarben, hochrein, -200 Mesh, 99.9995% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416055
28 g
Click to view available options
Menge:
28 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15416055
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014734.TA
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite powder
Namenshinweis Natural
CAS 7782-42-5
Netzgröße −200 Mesh
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultra superior purity
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel C
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Menge 28 g
UN-Nummer UN1325
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC-Name Kohlenstoff
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Reinheit (%) 99.9999%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Graphitpulver, naturfarben, hochrein, -200 Mesh, 99.9995% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >