Learn More
Graphitflocke, natur, -325-Gewebe, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349278
Zum Warenkorb hinzufügen
Graphitflocke, natur, -325-Gewebe, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349278
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11349278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043209.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite
Namenshinweis Natural
Dichte ca. 2g/cm3
Netzgröße -325 Mesh
Prozentgehaltsbereich 99.8%, metal basis
Menge 250 g
Physikalische Form Flocken
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN12K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043209.A1,043209.18,043209.30
ChargennummerM06L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number043209.A1,043209.18,043209.30
ChargennummerW13I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog Number043209.A1,043209.18,043209.30
ChargennummerP03I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043209.A1,043224.22,043224.36,043209.18,043209.30
ChargennummerF01X009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043209.A1,043224.22,043224.36,043209.18,043209.30
Name des Produkts
Graphitflocke, natur, -325-Gewebe, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >