Learn More
WTW™ Leitfähigkeitsmesszelle KLE 325
Die universell einsetzbaren Leitfähigkeitsmesszellen von WTW setzen Maßstäbe in der Leitfähigkeitsmessung. Ihre 4 Elektrodentechnologie macht sie unempfindlich gegen Verschmutzung und Polarisationseffekte, wodurch sie stets präzise und zuverlässig bleiben.
Marke: WTW™ 301995
415.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Graphit-Leitfähigkeitszelle mit 2 Elektroden | |
Beseitigt Fehler, die durch Polarisationseffekte und verschmutzte Proben verursacht werden | |
Graphit | |
1.5 m |
Standardelektrode KLE 325 | |
Integrierte Temperatursensore und 1.5 m-Kabel | |
0 °C bis 80 °C |