Learn More
Invitrogen™ Granzyme A Human ProcartaPlex™ Simplex-Kit
Das ProcartaPlex Simplex-Kit Granzym A (Mensch) misst das Granzym-A-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion und -quantifizierung verwendet.
Marke: Invitrogen™ EPX010-12232-901
Beschreibung
Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden), wird nur ein Puffer-Kit (separat erhältlich) für jede Assay-Platte benötigt, unabhängig von der Plex-Größe.
Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf dem Prinzip eines Sandwich-ELISA, bei dem zwei hochspezifische Antikörper, die an unterschiedliche Epitope eines Proteins binden, zur gleichzeitigen Quantifizierung aller Protein-Targets mit einem Luminex-Gerät verwendet werden. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
- Mehr Ergebnisse pro Probe—Messen Sie mehrere Proteintargets gleichzeitig in einer einzigen 25–50 µl-Probe
- Bewährte Luminex-Technologie: Hoch referenzierte Multiplexing-Plattform für Proteinnachweis und -quantifizierung
ProcartaPlex Assays nutzen die Luminex xMAP-Technologie (Multianalyte Profiling) für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen 25–50 µl-Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren in präzisem Verhältnis zueinander gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) erkannt werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
Spezifikation
Simplex-Kit | |
Human | |
Granzyme A [74] | |
Wie für Charge 1 bestimmt: 8,54 – 35.000 pg/ml | |
Luminex™ Geräte | |
HFSP; CTLA3 | |
GZMA | |
Granzym A | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände | |
P12544 | |
Nasseis |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
Wie für Los 1 bestimmt: 23,3 pg/ml | |
Simplex-Kit | |
Granzyme A | |
3001 | |
ProcartaPlex™ | |
CTL-Tryptase, HF, zytotoxische T-Lymphozyten-Proteinase 1, Fragmentin-1, Granzyme 1 | |
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl | |
|
|
Immunology, Oncology |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
449308-002 | Analysenzertifikat | 02/06/2025 | |
449308-001 | Analysenzertifikat | 02/06/2025 | |
327237-002 | Analysenzertifikat | 15/06/2022 | EPX010-12232-901 |
327237-001 | Analysenzertifikat | 08/06/2022 | EPX010-12232-901 |
311052-005 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | EPX010-12232-901 |