Learn More
Grant Instruments™ Grant Badtank aus Edelstahl
Beständig gegen Temperaturen bis 99 °C.
277.00 CHF - 357.22 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11486437
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
P12
12 l 415 x 350 x 380 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11496437
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
P18
18 l 600 x 350 x 380 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11476437
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
P5
5 l 390 x 200 x 380 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 99 °C.
  • Kombinierbar mit jedem Grant Digitalthermostat oder beheiztem Umwälzbad
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Min./max. Flüssigkeitstiefe 85/140 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Grant Badtank aus Edelstahl