Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Densitometer
Zur Messung der Trübung von Zellsuspensionen in den verschiedensten wissenschaftlichen Anwendungsbereichen. Grant Instruments™ Densitometer sind für eine Messung der Trübung im Bereich von 0.5 bis 4.0 McFarland-Einheiten (DEN-1) bzw. von 0.0 bis >7.5 McFarland-Einheiten (DEN-1B) bei geringer Standardabweichung entworfen und werksseitig kalibriert.
677.00 CHF - 841.00 CHF
Spezifikation
Lichtquelle | LED |
---|---|
Probengröße | ≥ 2 |
Präzision | ± 3 % |
Abmessungen (L x B x H) | 115 x 165 x 75 mm |
Breite (metrisch) | 165 mm |
Produktcode | Marke | Bereich | Displaytyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Displaytyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11441078
|
Grant Instruments™
DEN-1 |
0.3 bis 15.0 McFarland | LED |
677.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15211166
|
Grant Instruments™
DEN-1B |
0.00 to 15.00 McFarland | LCD-Anzeige |
841.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Messbereich: 0.30 bis 15.0 McFarland-Einheiten (DEN-1), 0.0 bis 6.0McFarland-Einheiten (DEN-1B)
- Messzeit: 1 Sekunde
- Genauigkeit: ± 3 %
- Die in McFarland-Einheiten angezeigten Messwerte sind auf dem hellen LED-Display gut sichtbar
- Werkskalibriert – behält die Kalibrierung ohne Netzteil bei
- Kann mit handelsüblichen Standards oder im Labor hergestellten Zellsuspensionen kalibriert werden
- Für Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 18 mm
- Die Aufnahme von 16 mm-Röhrchen ist mit dem optionalen Röhrchen Adapter D-16 möglich
- Äußerst kompaktes Design mit kleiner Stellfläche und niedrigem Profil, passt problemlos an den kleinsten Arbeitsplatz
- DEN-1b – entweder batteriebetrieben durch 3 x AAA oder über externes Netzteil.
Spezifikation
LED | |
± 3 % | |
165 mm | |
Eingang AC 120/230 V 50/60 Hz Ausgang DC 12 V | |
4°bis 40 °C |
≥ 2 | |
115 x 165 x 75 mm | |
75 mm | |
12 V | |
0,7 kg |