Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gramicidin, 95 %
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
35.35 CHF - 181.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren | HPLC |
---|---|
Reinheit | 95% |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zielt hauptsächlich auf die Zellmembran von grampositiven Bakterien ab und zeigt wenig Wirkung gegen gramnegative Bakterien. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15438259
|
Thermo Scientific Chemicals
J66771.03 |
1 g |
181.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15448259
|
Thermo Scientific Chemicals
J66771.MC |
100 mg |
35.35 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Targets primarily the cell membrane of Gram-positive bacteria and shows little effect against Gram-negative bacteria. Gramicidin is typically used as a topical antimicrobial agent because it also causes hemolysis of red blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
HPLC | |
2 °C bis 8 °C | |
Zielt hauptsächlich auf die Zellmembran von grampositiven Bakterien ab und zeigt wenig Wirkung gegen gramnegative Bakterien. | |
Gramicidin, 95% |
95% | |
Pulver | |
1882.29 | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke