Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gramicidin, 95 %
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66771.03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438259
  • 181.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Targets primarily the cell membrane of Gram-positive bacteria and shows little effect against Gram-negative bacteria. Gramicidin is typically used as a topical antimicrobial agent because it also causes hemolysis of red blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
2 °C bis 8 °C
Zielt hauptsächlich auf die Zellmembran von grampositiven Bakterien ab und zeigt wenig Wirkung gegen gramnegative Bakterien.
Gramicidin, 95%
RUO - research use only
95%
Pulver
1882.29
1 g
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke