Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Formulated to quickly and effectively remove graffiti from brickwork and concrete surfaces. Effective on a wide range of graffiti substances including aerosol spray paint, permanent markers, crayon, and emulsion paint.
Marke:  3M™ 7100030785
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17179340
  • 264.00 CHF / 4 Flaschen
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Graffiti-Entferner für Kunststoff-, bemalte oder lackierte Oberflächen
  • Wirksam gegen Aerosolsprayfarben, Permanentmarker, Lippenstift, Wachsmalstifte und Emulsionsfarbe
  • Die flüssige Form des Lösungsmittels ermöglicht ein schnelles Eindringen und Aufbrechen von Graffiti
  • Enthält weder NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) noch NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), die in anderen Graffiti-Entfernern verwendet werden und ein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellen können
  • Hat einen minimalen Geruch und verbessert dadurch den Anwenderkomfort und die Effizienz im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Entfernern, die starke Gerüche und schädliche Dämpfe freisetzen
  • Geringe Umweltbelastung, da das Produkt keine aromatischen, aliphatischen oder chlorierten Lösungsmittel enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Graffiti-Entferner
500 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Graffiti Remover 3000 > 500 mL