Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
Marke:  Sampling Systems™ 8008P-250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17902062
  • 93.15 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
Unsteril
Single-use
FDA
Niedrig
Polypropylene
Autoklavierbar
Yes
Gegossene Skala
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer107648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number8008P-250
Chargennummer107648 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2024 Catalog Number8008P-250
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers > Graduated SteriWare Beakers; Capacity (Metric): 250 mL; Sterility: Non-sterile