Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette mit Saugkolben
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten mit Kolben werden mit braun gefärbter Graduierung geliefert.
23.65 CHF - 39.25 CHF
Spezifikation
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungsart Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe
Menge Je 1
Typ Messpipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10482081
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1190133
1 ml 335 mm
25.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10083900
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1190170
25 ml 475 mm
39.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10073900
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1190160
10 ml 385 mm
30.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10432661
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1190153
5 ml 360 mm
26.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10014740
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1190165
20 ml 430 mm
36.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10698221
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1190141
2 ml 345 mm
23.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduiert bis zur Spitze
  • In einer Vielzahl an Kapazitäten lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe
Messpipette
Braun
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Graduierte Pipette mit Saugkolben