Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 925
Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.
Marke: Fisherbrand™ 0925F00025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Krepppapier
- Gewicht: 60 g/mm2
Anwendungen:
- Für den Einsatz in der Dampf- und Gassterilisation sowie Gammabestrahlung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Papier | |
90 cm | |
60 gsm | |
925 |
EN 868-2 | |
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden | |
250/Packung | |
900 mm | |
Sterilisationspapier |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 925 > Abmessungen: 90 x 90 cm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur